Drukuj
Prazeodym 99,5 REO basis, foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13963.FF 13963.FI
13963.FFEA 1740 PLN
13963.FF 13963.FI
Prazeodym 99,5 REO basis, foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Prazeodym
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: ≈4.23g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011174
Formuła: Pr
MW: 140.91 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011174
Numer CAS: 7440-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-120-3