Prazeodym 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13962.FF
13962.FI
13962.FFEA
1780
PLN
13962.FF
13962.FI
Prazeodym 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Prazeodym
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: ≈0.42g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011174
Formuła:
Pr MW: 140.91 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011174 Numer CAS: 7440-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-120-3 Jednostka: 3178 ADR: 4.1 III |