Prazeodym 99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00267.09
00267.18
00267.09EA
924
PLN
00267.09
00267.18
Prazeodym 99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Prazeodym
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: Packaged under mineral oil
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011174
Formuła:
Pr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011174 Numer CAS: 7440-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-120-3 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,II |