lantan ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40293.DH
40293.DJ
40293.DM
40293.HF
40293.DHEA
1780
PLN
40293.DH
40293.DJ
40293.DM
40293.HF
lantan ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
lantan
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-91-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.80g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Appearance: Silver-gray
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00011066
Formuła:
La MW: 138.91 g/mol Temp. Wrzenia: 3464 Temp. topnienia: 920 Gęstość: ∼6.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011066 Numer CAS: 7439-91-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-099-0 Jednostka: 3208 ADR: 4.3 II |