Drukuj
lantan ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10220.FF 10220.FI
10220.FFEA 2710 PLN
10220.FF 10220.FI
lantan ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
lantan
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: ≈3.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formuła: La
MW: 138.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 3464
Temp. topnienia: 920
Gęstość: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011066
Numer CAS: 7439-91-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-099-0
Jednostka: 3208
ADR: 4.3 II