Drukuj
Jod 99.5-100.5% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
24762.265EA 1780 PLN
24762.265 24762.290
Jod 99.5-100.5% Ph. Eur.
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5 - 100.5%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Bromides and Chlorides Max. 250 ppm
Non-Volatile Residue Max. 0.1%
Residual Solvents Passes Test
Residual solvents Passes test