Drukuj
Jod 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent, resublimed
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
24757.187EA 295 PLN
24757.187 24757.234 24757.291
Jod 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent, resublimed
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5 - 100.5 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insoluble substances Passes test
Non-volatile residue Max. 0.02 %
Cl + Br (as Cl) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test