Drukuj
Jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
24755.181EA 386 PLN
24755.181 24755.294 24755.460
Jod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimed
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %