Drukuj
Jod, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, sublimowane, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04760.2500 1.04760.9050
1.04760.2500EA 0 PLN
1.04760.2500 1.04760.9050
Jod, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, sublimowane, SAFC®
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8 (6.1),III
Klasyfikacja Merck : 13,05036