Drukuj
Jod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
1118.0100EA 0 PLN
1118.0100 1118.0250 1118.1000
Jod, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 114 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.8 %
Chloride and Bromine (as Cl) max. 0.003 %
Non-volatile Matter max. 0.01 %