Jod ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12278.0B
A12278.18
A12278.30
A12278.0BEA
2260
PLN
A12278.0B
A12278.18
A12278.30
Jod ≥99%
Jod
Purity: 99+%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Flash Point: None
Physical Form: Cryst solid
Density: 4.930
Appearance: Grey to purple
Odour: Irritating
Melting Point: 183-186° subl.
Beilstein Reference: 969212
Merck Reference: 14,5014
UN No.: 3495
MDL No.: MFCD00011355
Formuła:
I₂ Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 114 °C Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011355 Numer CAS: 7553-56-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4 Jednostka: 3495 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,5014 |