Drukuj
Jod, ultra dry ≥99.998% (metals basis), spheres -10 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Ampuled under argon
14312.06 14312.14
14312.06EA 1090 PLN
14312.06 14312.14
Jod, ultra dry ≥99.998% (metals basis), spheres -10 mesh
Jod
Iodine spheres are used in OLED materials, chemicals, pharmaceuticals and electronics.
Incompatible with organic materials and alkali metals.
Uwaga: Store away from reducing agents and metal powders.
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 183…186 °C (subl.)
Gęstość: 4,930
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) Purple
Form Sphere
Total Metal Impurities Max. 0.002%
Particle Size –10 Mesh