Drukuj
Jod ≥99.9985% (metals basis), kryształy, Puratronic®, resublimacja
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
10619.14EA 1040 PLN
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
Jod ≥99.9985% (metals basis), kryształy, Puratronic®, resublimacja
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 183…186 °C (subl.)
Gęstość: 4,930
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Colour) Grey
Form Crystalline
Total Metal Impurities ≤0.0015% (15 ppm)