Drukuj
Jod 99.5%, extra pure, sublimated
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
196561000 196565000 196560025
ACRO196561000EA 401 PLN
ACRO196561000 ACRO196565000 ACRO196560025
Jod 99.5%, extra pure, sublimated
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 184,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 113 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3495
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05036
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.4 %
Chloride and Bromide ≤0.005 %
Insoluble matter Passes test