Drukuj
Brom Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01948.0050 1.01948.0250
1.01948.0050EA 447 PLN
1.01948.0050 1.01948.0250
Brom Reag. Ph. Eur., ISO analytical reagent, Supelco®
Bromine
Formuła: Br₂
MW: 159.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 58.7
Temp. topnienia: –7.2 °C
Gęstość: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010896
Numer CAS: 7726-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-778-1
Jednostka: 1744
ADR: 8 (6.1) I
Klasyfikacja Merck : 13,01378