Brom ≥99.8%, liquid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00905.14
00905.30
00905.A1
00905.D9
00905.14EA
544
PLN
00905.14
00905.30
00905.A1
00905.D9
Brom ≥99.8%, liquid
Bromine
Purity: 99.8%
CAS No.: 7726-95-6
Physical Form: Liquid
Odour: Unpleasant
UN No.: 1744
MDL No.: MFCD00010896
Formuła:
Br₂ MW: 159.81 g/mol Temp. Wrzenia: 58.7 Temp. topnienia: –7.2 °C Gęstość: 3.12 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010896 Numer CAS: 7726-95-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-778-1 Jednostka: 1744 ADR: 8 I Klasyfikacja Merck : 13,01378 |