Drukuj
Brom 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
402841000 402845000 402840010
ACRO402841000EA 270 PLN
ACRO402841000 ACRO402845000 ACRO402840010
Brom 99+%, extra pure
Bromine
Formuła: Br₂
MW: 159.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 58.7
Temp. topnienia: –7.2 °C
Gęstość: 3.111 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010896
Numer CAS: 7726-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-778-1
Jednostka: 1744
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,01378
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm