Drukuj
Brom 99.6% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
196660010 196660250 196662500
ACRO196660010EA 1200 PLN
ACRO196660010 ACRO196660250 ACRO196662500
Brom 99.6% for analysis
Bromine
Formuła: Br₂
MW: 159.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 58.7 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –7.2 °C
Gęstość: 3.111 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010896
Numer CAS: 7726-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-778-1
Jednostka: 1744
ADR: 8 I
Klasyfikacja Merck : 13,01378
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤100 ppm
Chlorine (Cl) ≤500 ppm
Iodine (I) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤30 ppm