tellur ≥99.99% (metals basis), powder -30 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11074.14
11074.22
11074.14EA
858
PLN
11074.14
11074.22
tellur ≥99.99% (metals basis), powder -30 mesh
tellur
Purity: 99.99%
CAS No.: 13494-80-9
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00134062
Formuła:
Te MW: 127.6 g/mol Temp. Wrzenia: 990 Temp. topnienia: 450 Gęstość: 8.83 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134062 Numer CAS: 13494-80-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-813-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,09273 |