Drukuj
Selen, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
1.07714.0050EA 566 PLN
1.07714.0050 1.07714.0250 1.07714.1000
Selen, Supelco®
Selenium
Formuła: Se
Temp. Wrzenia: ∼685 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 217 °C
Gęstość: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134090
Numer CAS: 7782-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-957-4
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08572
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 217 °C
Molar Mass 78.96 g/mol
Bulk Density 1270 kg/m3
Boiling Point 685 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)