Drukuj
Selen, proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 3580 PLN
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Selen, proszek
Selenium
Formuła: Se
Temp. Wrzenia: ∼685 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 217 °C
Gęstość: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134090
Numer CAS: 7782-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-957-4
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08572