Selen ≥99.5% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10601.06
10601.18
10601.30
10601.06EA
767
PLN
10601.06
10601.18
10601.30
Selen ≥99.5% (metals basis), proszek -325 mesh
Selenium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7782-49-2
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00134090
Formuła:
Se Temp. Wrzenia: ∼685 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 217 °C Gęstość: 4,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134090 Numer CAS: 7782-49-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-957-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,08572 |