Drukuj
Selen 99+%, proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
419271000 419275000
ACRO419271000EA 656 PLN
ACRO419271000 ACRO419275000
Selen 99+%, proszek
Selenium
Formuła: Se
Temp. Wrzenia: ∼685 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 217 °C
Gęstość: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134090
Numer CAS: 7782-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-957-4
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08572
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm