Drukuj
Fosfor, czerwony, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
04004-1KG 04004-500G 04004-250G
SIAL04004-1KGEA 836 PLN
SIAL04004-1KG SIAL04004-500G SIAL04004-250G
Fosfor, czerwony, Sigma-Aldrich®
Fosfor
Formuła: P
Gęstość: ∼2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133771
Numer CAS: 7723-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-768-7
Jednostka: 1338
ADR: 4.1,III