Fosfor, czerwony ≥99.999% (metals basis), bryłki, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10670.03
10670.18
10670.03EA
418
PLN
10670.03
10670.18
Fosfor, czerwony ≥99.999% (metals basis), bryłki, Puratronic®
Fosfor
Purity: 99.999%
CAS No.: 7723-14-0
Physical Form: Solid
UN No.: 1338
MDL No.: MFCD00133771
Formuła:
P Gęstość: ∼2,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133771 Numer CAS: 7723-14-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-768-7 Jednostka: 1338 ADR: 4.1,III |