Fosfor, czerwony ≥99.999% (metals basis), bryłki, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00248.03
00248.09
00248.18
00248.03EA
616
PLN
00248.03
00248.09
00248.18
Fosfor, czerwony ≥99.999% (metals basis), bryłki, Puratronic®
Fosfor
Purity: 99.999+%
CAS No.: 7723-14-0
Physical Form: Solid
Appearance: Reddish-brown
UN No.: 1338
MDL No.: MFCD00133771
Formuła:
P Gęstość: ∼2,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133771 Numer CAS: 7723-14-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-768-7 Jednostka: 1338 ADR: 4.1,III |