antymon ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
38618.09
38618.18
38618.09EA
1400
PLN
38618.09
38618.18
antymon ≥99.999% (metals basis), spherical shots 1-5 mm (0.04-0.20 in) low oxide
antymon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-36-0
Physical Form: Ampouled under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134030
Formuła:
Sb Temp. Wrzenia: 1637 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 630 °C Gęstość: 6,684 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134030 Numer CAS: 7440-36-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-146-5 Jednostka: 2871 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,00733 |