antymon ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14640.03
14640.06
14640.14
14640.03EA
335
PLN
14640.03
14640.06
14640.14
antymon ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
antymon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-36-0
Odour: Odourless
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formuła:
Sb Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134030 Numer CAS: 7440-36-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-146-5 Jednostka: 2871 ADR: 6.1,III |