antymon ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10598.18
10598.09
10598.90
10598.18EA
3150
PLN
10598.18
10598.09
10598.90
antymon ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
antymon
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-36-0
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134030
Formuła:
Sb Temp. Wrzenia: 1637 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 630 °C Gęstość: 6,684 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134030 Numer CAS: 7440-36-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-146-5 Jednostka: 2871 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,00733 |