antymon ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10100.30
10100.A1
10100.30EA
498
PLN
10100.30
10100.A1
antymon ≥99.5% (metals basis), powder -100 mesh
antymon
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-36-0
Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3
Odour: Odourless
Boiling Point: 1380°
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formuła:
Sb Temp. Wrzenia: 1380 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134030 Numer CAS: 7440-36-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-146-5 Jednostka: 2871 ADR: 6.1,III |