antymon ≥99.5% (metals basis), powder -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10099.09
10099.22
10099.36
10099.A3
10099.PH
10099.09EA
440
PLN
10099.09
10099.22
10099.36
10099.A3
10099.PH
antymon ≥99.5% (metals basis), powder -200 mesh
antymon
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-36-0
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formuła:
Sb Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134030 Numer CAS: 7440-36-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-146-5 Jednostka: 2871 ADR: 6.1,III |