ołów ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.76 mm (0.03 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44961.VA
44961.RF
44961.VAEA
470
PLN
44961.VA
44961.RF
ołów ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.76 mm (0.03 in)
ołów
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈208g/15x15cm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formuła:
Pb Temp. Wrzenia: 1740 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 327 °C Gęstość: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134050 Numer CAS: 7439-92-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-100-4 Klasyfikacja Merck : 12,05410 |