Drukuj
ołów ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
44016.G6 44016.H2
44016.G6EA 1310 PLN
44016.G6 44016.H2
ołów ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 2.0 mm (0.08 in)
ołów
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈35.6g/m Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formuła: Pb
Temp. Wrzenia: 1740 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 327 °C
Gęstość: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134050
Numer CAS: 7439-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-100-4
Klasyfikacja Merck : 12,05410