ołów ≥99.998% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12050.FI
12050.GH
12050.FIEA
1020
PLN
12050.FI
12050.GH
ołów ≥99.998% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
ołów
Purity: 99.998%
CAS No.: 7439-92-1
Physical Form: ≈7.1g/50x50mm
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formuła:
Pb Temp. Wrzenia: 1740 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 327 °C Gęstość: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134050 Numer CAS: 7439-92-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-100-4 Klasyfikacja Merck : 12,05410 |