Drukuj
bor, proszek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12070.0025 1.12070.0010
1.12070.0025EA 608 PLN
1.12070.0025 1.12070.0010
bor, proszek, Sigma-Aldrich®
bor
Formuła: B
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134034
Numer CAS: 7440-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-151-2
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01333
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2075 °C
Molar Mass 10.81 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3
Boiling Point 4000 °C
Density 1.73 g/cm3 (15 °C)
Ignition Point 700 °C