Drukuj
bor ≥99.4% (metals basis), crystalline pieces 1-30 mm (0.039-1.2 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
41858.09 41858.18
41858.09EA 2150 PLN
41858.09 41858.18
bor ≥99.4% (metals basis), crystalline pieces 1-30 mm (0.039-1.2 in)
bor
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-42-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134034
Formuła: B
Gęstość: 1,73 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134034
Numer CAS: 7440-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-151-2
Klasyfikacja Merck : 13,01333