bor ≥99.5% (metals basis), crystalline pieces ≤ 20 mm (0.8 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12134.09
12134.18
12134.30
12134.09EA
1290
PLN
12134.09
12134.18
12134.30
bor ≥99.5% (metals basis), crystalline pieces ≤ 20 mm (0.8 in)
bor
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-42-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134034
Formuła:
B Gęstość: 1,73 g/cm³ (15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134034 Numer CAS: 7440-42-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-151-2 Klasyfikacja Merck : 13,01333 |