Drukuj
Beryl ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
41643.FF 41643.FI
41643.FFEA 6950 PLN
41643.FF 41643.FI
Beryl ≥99.8% (metals basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Beryl
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-41-7 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Vacuum tight Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134032
Formuła: Be
Temp. Wrzenia: 2970 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1278 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134032
Numer CAS: 7440-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-150-7
Klasyfikacja Merck : 12,01201