Beryl ≥99.4% (metals basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10105.FF
10105.FI
10105.FFEA
5700
PLN
10105.FF
10105.FI
Beryl ≥99.4% (metals basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Beryl
Purity: 99.4%
CAS No.: 7440-41-7
Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, Vacuum tight
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134032
Formuła:
Be Temp. Wrzenia: 2970 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1278 °C Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134032 Numer CAS: 7440-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-150-7 Klasyfikacja Merck : 12,01201 |