Bar ≥99.9% (metals basis), crystalline dendritic solid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
14454.06
14454.14
14454.06EA
3390
PLN
14454.06
14454.14
Bar ≥99.9% (metals basis), crystalline dendritic solid
Bar
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-39-3
Physical Form: Ampouled under argon
Appearance: Gold/grey
Odour: Odourless
UN No.: 1400
MDL No.: MFCD00134031
Formuła:
Ba MW: 137.33 g/mol Temp. Wrzenia: 1640 Temp. topnienia: 725 Gęstość: 3.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134031 Numer CAS: 7440-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-149-1 Jednostka: 1400 ADR: 4.3 II Klasyfikacja Merck : 12,00991 |