Bar 99+% (metals basis), rods (max. 0.8% Sr), Ø 22 mm (0.9 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
10103.22
10103.36
10103.A1
10103.22EA
1900
PLN
10103.22
10103.36
10103.A1
Bar 99+% (metals basis), rods (max. 0.8% Sr), Ø 22 mm (0.9 in)
Bar
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-39-3
Physical Form: ≈7.3cm/100g, Packaged under argon
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 1400
MDL No.: MFCD00134031
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
Formuła:
Ba MW: 137.33 g/mol Temp. Wrzenia: 1640 Temp. topnienia: 725 Gęstość: 3.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134031 Numer CAS: 7440-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-149-1 Jednostka: 1400 ADR: 4.3 II Klasyfikacja Merck : 12,00991 |