Bar ≥99.2% (metals basis), pieces ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0.8% Sr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00653.06
00653.18
00653.30
00653.06EA
637
PLN
00653.06
00653.18
00653.30
Bar ≥99.2% (metals basis), pieces ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0.8% Sr)
Bar
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-39-3
Physical Form: Packaged in oil
Appearance: Yellow-silver
Odour: Odourless
UN No.: 1400
MDL No.: MFCD00134031
Formuła:
Ba MW: 137.33 g/mol Temp. Wrzenia: 1640 Temp. topnienia: 725 Gęstość: 3.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134031 Numer CAS: 7440-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-149-1 Jednostka: 1400 ADR: 4.3 II Klasyfikacja Merck : 12,00991 |