Sód, paraffin protect rods do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22284.0250
8.22284.1000
8.22284.0100
8.22284.0250EA
503
PLN
8.22284.0250
8.22284.1000
8.22284.0100
Sód, paraffin protect rods do syntezy, Sigma-Aldrich®
Sód
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil)
Formuła:
Na Temp. Wrzenia: 889 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,97 g/cm3 (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085307 Numer CAS: 7440-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-132-9 Jednostka: 1428 ADR: 4.3,I Klasyfikacja Merck : 13,08641 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Content at Na | ≥ 99.0 % |