Sód ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Breakseal ampoule
10336.03
10336.06
10336.03EA
1270
PLN
10336.03
10336.06
Sód ≥99.95% (metals basis)
Sód
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-23-5
Physical Form: Sealed in breakseal ampoules
Odour: Odourless
UN No.: 1428
MDL No.: MFCD00085307
Formuła:
Na Temp. Wrzenia: 881 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085307 Numer CAS: 7440-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-132-9 Jednostka: 1428 ADR: 4.3,I Klasyfikacja Merck : 13,08641 |