Drukuj
Sód 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 198 PLN
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Sód 99.8%, oiled sticks, wrapped in aluminium foil
Sód
Formuła: Na
MW: 22.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 883 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085307
Numer CAS: 7440-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-132-9
Jednostka: 1428
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,08641
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %