Drukuj
Sód, dry stick
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
370212500 370210010
ACRO370212500EA 825 PLN
ACRO370212500 ACRO370210010
Sód, dry stick
Sód
Formuła: Na
Temp. Wrzenia: 883 °C
Temp. topnienia: 98 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085307
Numer CAS: 7440-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-132-9
Jednostka: 1428
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,08641
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %