Drukuj
Lit, sticks in paraffin oil for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
8.05660.0025EA 461 PLN
8.05660.0025 8.05660.0100 8.05660.0010
Lit, sticks in paraffin oil for synthesis, Sigma-Aldrich®
Lit
Formuła: Li
MW: 6.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 1317
Temp. topnienia: 179
Gęstość: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134051
Numer CAS: 7439-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-102-5
Jednostka: 1415
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,05542
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 179 °C
Molar Mass 6.94 g/mol
Boiling Point 1347 °C
Vapor Pressure 1 hPa (723 °C)
Density 0.534 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Li
Chemical Formula Li