Lit ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10771.14
10771.49
10771.14EA
1700
PLN
10771.14
10771.49
Lit ≥99.8%, wire (max. 0.03% Na), Ø 3.2 mm (0.125 in)
Lit
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-93-2
Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1415
MDL No.: MFCD00134051
Formuła:
Li MW: 6.94 g/mol Temp. Wrzenia: 1317 Temp. topnienia: 179 Gęstość: 0.53 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134051 Numer CAS: 7439-93-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-102-5 Jednostka: 1415 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 13,05542 |