Lit 99% (metals basis), granules 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
00733.18
00733.30
00733.18EA
1360
PLN
00733.18
00733.30
Lit 99% (metals basis), granules 1-6 mm (0.04-0.2 in)
Lit
Purity: 99%
CAS No.: 7439-93-2
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Silvery
Odour: Odourless
UN No.: 1415
MDL No.: MFCD00134051
Formuła:
Li MW: 6.94 g/mol Temp. Wrzenia: 1317 Temp. topnienia: 179 Gęstość: 0.53 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134051 Numer CAS: 7439-93-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-102-5 Jednostka: 1415 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 13,05542 |