Drukuj
Lit, dry 99+%, granular
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
211440250 211442500
ACRO211440250EA 626 PLN
ACRO211440250 ACRO211442500
Lit, dry 99+%, granular
Lit
Formuła: Li
MW: 6.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 1317
Temp. topnienia: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134051
Numer CAS: 7439-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-102-5
Jednostka: 1415
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,05542
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %